Dokumenty
1.93276
Supelco
Mercury(II) acetate
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Mercury(II) acetate
About This Item
Wzór liniowy:
Hg(CH3COO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
1.93276.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3