Kluczowe dokumenty
1.93258
Supelco
Dwuwodny chlorek baru
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Barium chloride dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
BaCl2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Ba+2].[Cl-].[Cl-].O.O
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Klucz InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
1.93258.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 20
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1