Przejdź do
449644
Barium chloride
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Barium (2+) dichloride, Barium dichloride
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
360,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1192,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BaCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-788-1
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
360,75 zł
Cena katalogowa481,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.999% trace metals basis
reaction suitability
core: barium
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
963 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WDIHJSXYQDMJHN-UHFFFAOYSA-L
General description
Barium chloride (BaCl2) is a water soluble ionic compound that is hygroscopic in nature. It can be prepared from barium hydroxide or barium carbonate and can also be naturally found as witherite.
Application
BaCl2 has a variety of industrial and laboratory applications which include its use as a test for sulfate ion, synthesis of pigments, and manufacturing of pharmaceuticals.
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2027383429201.01716
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.995%
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.856 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.9 g/cm3 at 20 °C
mp
963 °C (lit.)
mp
963 °C (lit.)
mp
963 °C (lit.)
mp
963 °C
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
product line
AnhydroBeads
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium chloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)