Kluczowe dokumenty
1.93227
Supelco
Fluorek potasu
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Potassium fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1