Przejdź do
1.12219
Lanthanum(III) chloride heptahydrate
98%, for analysis
Synonim(y):
Trójchlorek lantanu
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cl3La · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-237-5
NACRES:
NB.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Heptahydrat chlorku lantanu(III) 98%, for analysis
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
98%
form
solid
potency
4184 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
bulk density
900 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[La](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3ClH.La.7H2O/h3*1H;;7*1H2/q;;;+3;;;;;;;/p-3
InChI key
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Tożsamość (analiza elementarna): przechodzi test
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 98 %
Ca (wapń): ≤ 0,001 %
Mg (magnez): ≤ 0.0001 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0001 %
Substancje nierozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,1%.
Other Notes
Zastępuje: LX0042; LX0042-3
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2035211.05326211605
assay
98%
assay
99.999% trace metals basis
assay
-
assay
99.9% trace metals basis
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
mp
91 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
91 °C (dec.) (lit.)
mp
69.9 °C
mp
92-93 °C (lit.)
pH
5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
3.4 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)