Przejdź do
229814
Potassium fluoride
≥99.97% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.10
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-151-5
Beilstein/REAXYS Number:
3902818
MDL number:
Assay:
≥99.97% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Solubility:
water: soluble
699,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.97% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: potassium
impurities
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
858 °C (lit.)
solubility
water: soluble
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
A versatile fluoride ion source used in a study of ion-specific swelling and de-swelling of ampholytic polymer gels, in the room temperature oxidation of noble metals in HF, and in the measurement of electronic polarizabilities of ions in polymers of alkali halides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4491486023860238
description
≥99.97% trace metals basis
description
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
description
BioUltra, ≥99.5% (F)
description
BioUltra, ≥99.5% (F)
form
powder and chunks
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥99.97% trace metals basis
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99.5% (F)
assay
≥99.5% (F)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (923 g/l at 18 °C (64 °F))
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
impurities
≤300.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6), ≤0.01% free acid (as HF), ≤0.01% free alkali (as KOH)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6), ≤0.01% free acid (as HF), ≤0.01% free alkali (as KOH)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium fluoride
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?