Kluczowe dokumenty
1.93216
Supelco
Pięciowodny siarczan miedzi(II)
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Copper(II) sulfate pentahydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuO4S · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
ACS reagent
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cu+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Opakowanie
1.93216.0521: 500 g, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93216.5021: 5 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
1.93216.9051: 50 kg, Minimalna ilość zamówienia: 1
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3