Dokumenty
1.93020
Supelco
Benzoic acid
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
Benzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.12
Beilstein:
636131
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
klasa czystości
ACS reagent
gęstość pary
4.21 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 132 °C)
temp. samozapłonu
1061 °F
tw
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
Klucz InChI
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
1.93020.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1