176870
Angiotensynogen, osocze ludzkie
Native angiotensinogen from human plasma that is cleaved by renin to generate angiotensin I. It is a part of the renin-angiotensin system that regulates blood pressure and fluid balance.
Synonim(y):
AGT, Hipertensynogen, Serpin A8
Wybierz wielkość
1150,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1150,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
cell based assay: suitable
rozpuszczalność
water: soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... AGT(183)
Opis ogólny
Native angiotensinogen from human plasma is an α2-globulin present in plasma at about 7 mg/100 ml.
Angiotensinogen serves as a precursor for the production of angiotensin.[1] In humans, angiotensinogen is composed of 485 amino acids.[2] It is primarily synthesized and continuously secreted by the liver.[3]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Rekonstytucja
Inne uwagi
Tewksbury, D.A. 1983. Fed. Proc.42, 2724.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3