The AMPK Activator III, DHPO modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonim(y):
1-okso-2-(2H-pirol-1-ylo)-1H-inden-3-olan, aktywator sygnalizacji AMPK III
Przepuszczalny dla komórek aktywator AMPK (20 mg/kg/d i.p. przez 21 dni), który, jak wykazano, obniża poziom glukozy we krwi na czczo, poprawia utylizację glukozy i koryguje dyslipidemię w genetycznych (z niedoborem leptyny, ob/ob) i dietetycznych (karmionych wysokotłuszczowo) mysich modelach insulinooporności w porównaniu z grupą kontrolną. Wstrzyknięcia IP przez 14 dni zwiększają wychwyt glukozy przez mięśnie szkieletowe o > ~ 30% i ~ 70% w porównaniu do myszy beztłuszczowych i otyłych leczonych nośnikiem. Leczenie 100 µM DHPO powoduje niewielką, ale znaczącą fosforylację AMPK (Thr172) i zależny od stężenia wzrost wychwytu glukozy z 2-krotnym wzrostem w stosunku do kontroli w hodowanych miotubach. Ponadto, 20 nM związek C wykazuje 58% i 41% hamowanie wychwytu glukozy stymulowanego DHPO w stężeniach odpowiednio 50 µM i 100 µM DHPO.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Niestabilny w roztworze; odtworzyć tuż przed użyciem.
Inne uwagi
Kandadi, M.R., et al. 2009. Biochem. Pharmacol.79, 623.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2