1468400100
Water
Purified, pH 5-7, suitable for microbiological culture, USP 71
Synonim(y):
Water
About This Item
Polecane produkty
product name
Purified Water, pH 5.0-7.0
agency
USP 71
Poziom jakości
Właściwości
ready-to-use
metody
microbiological culture: suitable
zanieczyszczenia
<1000 cfu/mL bacteria
współczynnik refrakcji
n20/D 1.34 (lit.)
pH
5.0-7.0
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
ciąg SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Apart from above, purified water finds its application in:
- Cleaning of non-parenteral production equipment′s.
- Input for WFI production.
- Non-sterile tests and assays.
- Preparation of Bulk Chemicals.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available