Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 200 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8580,00 zł
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use
composition
Cephase , Lecithin , Tween®
packaging
pkg of 10 plates triple packed
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| plate diam. 55 mm | plate diam. 55 mm | plate diam. 55 mm | plate diam. 55 mm |
| sterility sterile; γ-irradiated | sterility irradiated | sterility irradiated | sterility irradiated |
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use | feature lid ICR Plus: lockable, ready-to-use | feature ready-to-use |
| form plate (ready-to-use) | form plate | form plate | form plate |
| application(s) pharmaceutical, surface monitoring | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring | application(s) microbiology |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Produkty
Monitorowanie drobnoustrojów; monitorowanie środowiska; tymczasowe przechowywanie; płytki kontaktowe ICR; płytki kontaktowe; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Powiązane treści
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1465390200 | 04027269264895 |
| 1465390020 | 04027269264925 |