Merck
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates IsoBag®, Lecithin, Sodium Thiosulfate, Tween®, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, 190 mm DPTE® alpha-port, sterile; irradiated, pack of 100 plates, suitable for surface monitoring
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates IsoBag®, Lecithin, Sodium Thiosulfate, Tween®, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, 190 mm DPTE® alpha-port, sterile; irradiated, pack of 100 plates, suitable for surface monitoring
Products
Kategoria produktu
Marka
Kolor
Postać fizyczna
Działanie
Skład chemiczny
Średnica (mm)
Poziom jakości
Zastosowanie
Materiał płytki
Odpowiedniość mikroorganizmu
Wielkość opakowania
Sterylność
Metoda sterylizacji
Showing 1-13 of 13