1.46577
Sabouraud Dextrose Agar
lid, ICR: non lockable plate, plate diam. 90 mm, sterile; irradiated, triple packed of 20 or 120 plates, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
ICR plate, SDA
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; irradiated
Postać
plate (ready-to-use)
Właściwości
lid ICR: non lockable plate
ready-to-use
opakowanie
triple packed of 20 or 120 plates
metody
active air sampling: suitable
passive air sampling: suitable
śr. płytki
90 mm
Zastosowanie
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
molds
yeasts
Opis ogólny
Packaging: 90 mm settle plate (20 or 120 plates per box)
Synonym: SDA, Sabouraud Dextrose Agar
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2