Kluczowe dokumenty
14-507-M
Sigma-Aldrich
TrkB Recombinant Human Protein, Active, 10 µg
Active, N-terminal His6 tagged, recombinant, human TrkB, amino acids 455-end, for use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 μG
2320,00 zł
250 μG
16 880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
2320,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 marca 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 42.9 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... NTRK2(4915)
Opis ogólny
N-terminal His6 tagged, recombinant, human TrkB, amino acids 455-end
Product Source: expressed in Sf21 cells
Zastosowanie
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: TrkB
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-507M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2