Przejdź do
5.00936
Vitamin D3 (cholecalciferol) cryst. (1 g = 40 Mio.I.U.)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonim(y):
Vitamin D₃ (cholecalciferol) cryst. (1 g = 40 Mio.I.U.), Colecalciferol, Cholecalciferol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.64
UNSPSC Code:
12352401
EC Index Number:
200-673-2
MDL number:
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
mp
82-87 °C
solubility
<0.1 g/L
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C\C=C2\[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC\2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13+/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-FVUVGDFOSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Vitamin D3 is used in clinical nutrition for treatment of vitamin D3 deficiency and as skincare agent. Vitamin D3 Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR12371131009C2100000
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
USP 1131009, traceable to Ph. Eur. C2100000
agency
-
agency
EP
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
<0.1 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..