Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Mol wt:
calculated mol wt 45 kDa, observed mol wt 60-90 kDa (DTT-reduced. Cys 32 is the predicted N-terminal.)
Impurities:
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
biological source
human
recombinant
expressed in HEK 293 cells
tag
6-His tagged (C-terminus)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 45 kDa, observed mol wt 60-90 kDa (DTT-reduced. Cys 32 is the predicted N-terminal.)
packaging
pkg of 10 and 50 μg
impurities
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NTRK2(4915)
General description
Gen NTRK2 (receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej typu 2) jest mapowany na ludzkim chromosomie 9q21.33 i ulega ekspresji głównie w tłuszczu podskórnym, a także w tłuszczu trzewnym. Podrodzina receptora insuliny. NTRK2 / TrkB zawiera dwie domeny typu Ig C2 (podobne do immunoglobulin), dwa powtórzenia LRR (bogate w leucynę), jedną domenę LRRCT, jedną domenę LRRNT, jedną domenę kinazy białkowej. NTRK2 / Trk-B ulega ekspresji w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. Aktywność katalityczna NTRK2 to "ATP + [białko]-L-tyrozyna = ADP + [białko]-L-tyrozyna fosforan".
Biochem/physiol Actions
Receptor neurotroficznej kinazy tyrozynowej typu 2 (NTRK2) jest onkogenną receptorową kinazą tyrozynową. Nieprawidłowa ekspresja genu NTRK2 jest związana z kilkoma nowotworami, w tym rakiem jelita grubego, piersi i brodawkowatym rakiem tarczycy, gruczolakorakiem płuc i rakiem płaskonabłonkowym jamy ustnej. NTRK2, znana również jako kinaza B związana z tropomiozyną (TRKB), jest aktywowana przez wiązanie szeregu neurotrofin, w tym neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF), neurotrofiny 3 (NT-3) i neurotrofiny ⅘ (NT-4/5). NTRK2 bierze udział w rozwoju i dojrzewaniu ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego poprzez regulację przeżywalności neuronów, proliferacji, migracji, różnicowania oraz tworzenia i plastyczności synaps.
Physical form
Liofilizowany z 0,22 μm przefiltrowanego roztworu w 50 mM tris, 100 mM glicynie, pH 7,0. Zwykle przed liofilizacją dodaje się mannitol lub trehalozę jako środki ochronne.
Preparation Note
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w sterylnym PBS, pH 7,4 do stężenia 50 μg/ml. Nie wirować. Roztwór można przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?