Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41106200
Packaging:
pkg of 25 units
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 25 units
application(s)
food and beverages
microbiology
compatibility
for use with
- Anaerotest® (1.15112)
- Anaerocult™ A mini (1.32369)
- Anaerocult™ P (1.32382)
storage temp.
15-25°C
suitability
anaerobic bacteria
General description
Anaeroclip®, akcesorium systemu Anaerocult™, to prosty klips mechaniczny. Klipsy zamykające Anaeroclip® umożliwiają użytkownikom zamykanie worków bez specjalnego przyrządu do zamykania folii i mogą być używane wielokrotnie.
Application
Anaeroclip® służy do uszczelniania worków inkubacyjnych Anaerocult™ A Mini, P, IS i C Mini.
Legal Information
ANAEROCLIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| feature ready-to-use | feature Chemically bind oxygen quickly and completely, Creates an oxygen free (anaerobic) environment and a CO2 atmosphere. |
| packaging pkg of 25 units | packaging pkg of 25 Anaerocult™ A mini and 25 special incubation bags |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| application(s) food and beverages | application(s) microbiology |
| suitability anaerobic bacteria | suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |