Przejdź do
1.32383
Anaerocult C
For creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere inside an anaerobic jar, suitable for microbiology
Synonim(y):
Inkubacja mikroaerofilna, Wzrost mikroaerofilny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41104308
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
feature
Generates an oxygen depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 liter anaerobe jar.
packaging
pack of 25 bags
manufacturer/tradename
Anaerocult
storage condition
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
application(s)
microbiology
compatibility
ANAEROTEST®
storage temp.
15-25°C
General description
System Anaerocult C jest używany specjalnie do hodowli gatunków Campylobacter i innych mikroorganizmów o wysokich wymaganiach. Specjalna formuła mieszaniny odczynników została zaprojektowana tak, aby słoik hodowlany osiągał stężenie gazu 8-10% obj.CO2 i 5-6% obj. O2.
Application
Anaerocult C służy do generowania atmosfery zubożonej w tlen iwzbogaconej w CO2 w słoiku beztlenowym o pojemności 2,5 l. W celu zastosowania, zaszczepione płytki Petriego i zwilżony worek Anaerocult C są umieszczane w słoiku beztlenowym, który jest następnie zamykany w celu dalszej hodowli.
Legal Information
ANAEROCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ANAEROTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
132370132382132369
description
For creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere inside an anaerobic jar, suitable for microbiology
description
Incubation bags for creating a low-oxygen, high-CO2 atmosphere, suitable for microbiology
description
For creating an anaerobic environment in a single Petri dish for the cultivation of obligate and facultative anaerobes, suitable for microbiology
description
For the cultivation of obligate and facultative anaerobes, suitable for microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
packaging
pack of 25 bags
packaging
pkg of 25 Anaerocult C mini and 25 special incubation bags
packaging
pkg of 25 Anaerocult P and 25 special incubation bags
packaging
pkg of 25 Anaerocult A mini and 25 special incubation bags
storage condition
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
storage condition
(Store dry and tightly closed)
storage condition
(Store dry and tightly closed.
Keep in a well-ventilated place.)
storage condition
(Store dry and tightly closed)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Lungs, Respiratory system
wgk
WGK 1
pictograms
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)