Kluczowe dokumenty
12-421
Sigma-Aldrich
MYPT1, (714-1004)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.42
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... PPP1R12A(4659)
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: ROKα/ROCK-II
Jakość
Routinely evaluated as a substrate for ROKa/ROCK-II, active.
Postać fizyczna
50 mM Tris-HCl pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,1% 2-merkaptoetanol, 0,03% Brij-35, 1 mM benzamidyna, 0,2 mM PMSF i 50% glicerol.
Przechowywanie i stabilność
1 rok w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aditi U Gurkar et al.
Nature communications, 4, 2189-2189 (2013-07-24)
The Ser/Thr Rho kinase 1 (ROCK1) is known to have major roles in a wide range of cellular activities, including those involved in tumour metastasis and apoptosis. Here we identify an indispensable function of ROCK1 in metabolic stress-induced autophagy. Applying