Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR™ 488
Clone:
polyclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR™ 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
concentration
0.5 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". Białka histonowe są wysoce modyfikowane potranslacyjnie, a histon H3 jest najbardziej zmodyfikowanym z pięciu histonów. Uważa się, że warianty sekwencji histonu H3 i zmienne stany modyfikacji odgrywają rolę w dynamicznej i długoterminowej regulacji genów. Di- i tri-metylacja histonu H3 są znakami wyciszającymi geny, podczas gdy usunięcie tych znaków przez geny demetylazy Jmjd1a i Jmjd2c prowadzi do aktywacji genów. Ten produkt jest skoniugowaną wersją kat. 07-436.
Zaobserwowano ~17 kDa (patrz nr kat. 07-436)
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający histonowi H3 monometylowanemu w Lys4.
Application
To przeciwciało przeciwko monometylowi histonu H3 (Lys4), koniugat Alexa Fluor™ 488 jest zatwierdzone do stosowania w ICC do wykrywania monometylu histonu H3 (Lys4).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało sprzężone z Alexa Fluor™ 488 w buforze zawierającym PBS z 15 mg/ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemisty Analysis in HeLa cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies .
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?