Kluczowe dokumenty
121739
Millipore
Adonitol
A cell-permeable pentitol that has cryoprotective effect on rat embryos.
Synonim(y):
Adonitol, Ribitol
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
colorless
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2
Klucz InChI
HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable pentitol that has a cryoprotective effect on rat embryos.
A cell-permeable pentitol that has cryoprotective effect on rat embryos.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, refrigerate at (4°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at 4°C. Discard if any visible signs of growth appear.
Inne uwagi
Utsumi, K., et al. 1992. Cryobiology 29, 332.
Yoshioka, S., et al. 1991. Clin. Chem.37, 686.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3