Kluczowe dokumenty
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
Wybierz wielkość
10 G
452,00 zł
100 G
3091,00 zł
1 EA
9338,00 zł
1 KG
30 922,00 zł
1191329010
310 370,00 zł
1191329025
737 945,00 zł
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
452,00 zł
100 G
3091,00 zł
1 EA
9338,00 zł
1 KG
30 922,00 zł
1191329010
310 370,00 zł
1191329025
737 945,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
spherical silica gel
Poziom jakości
Parametry
≤40 bar max. pressure
wielkość porów
10 nm mean pore size
Zastosowanie
plasma purification
plasma purification
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
2-30°C
Informacje prawne
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1