1.16975
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
1.0-22.5 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Pasek testowy kwasu nadoctowego do czytnika przyrządów, Paski testowe kwasu nadoctowego
Wybierz wielkość
213,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
213,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test kwasu nadoctowego, reflectometric, 1.0-22.5 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
linia produktu
Reflectoquant®
specyficzne anality
peracetic acid
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
zakres pomiaru
1.0-22.5 mg/L (peracetic acid)
kompatybilność
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Skuteczna aktywacja kwasu nadoctowego przez nanorurki węglowe domieszkowane kobaltem w celu degradacji leków: W tym badaniu zbadano nową metodę zwiększania skuteczności kwasu nadoctowego w degradacji związków farmaceutycznych, podkreślając jego potencjał w monitorowaniu dezynfekcji środowiska i zastosowaniach bezpieczeństwa w produkcji farmaceutycznej (Yao et al., 2024).
- Ocena ekotoksykologiczna ścieków z rzeźni bydła dezynfekowanych kwasem nadoctowym (PAA): Badania te oceniają wpływ na środowisko kwasu nadoctowego stosowanego do dezynfekcji ścieków z rzeźni bydła, przy użyciu bioindykatora Girardia tigrina, który ma kluczowe znaczenie dla oceny bezpieczeństwa środowiskowego (Pereira i in., 2024).
- Kwas nadoctowy aktywowany kobaltanem niklu jako skuteczny utleniacz do degradacji BPA i jego analogów: W artykule przedstawiono metodę aktywacji kwasu nadoctowego kobaltanem niklu w celu skutecznej degradacji BPA i jego analogów, w odpowiedzi na obawy dotyczące skuteczności biocydów i bezpieczeństwa dla środowiska (Kiejza i in., 2024).
- Przyspieszone usuwanie naproksenu w systemie aktywacji kwasu nadoctowego na bazie żelaza przez jony chlorkowe: Badanie koncentruje się na wzmacnianiu reaktywnych form utleniania w procesach uzdatniania wody, pokazując, w jaki sposób jony chlorkowe mogą zwiększyć wydajność kwasu nadoctowego, co jest ważne dla zastosowań biocydów i testów bezpieczeństwa (Yu et al., 2024).
Powiązanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Produkty
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.