Przejdź do
1.17956
Peracetic Acid Test Strips, reflectometric
20.0-100 mg/L (peracetic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Pasek testowy kwasu nadoctowego do czytnika przyrządów, Paski testowe kwasu nadoctowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NB.21
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienieWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test kwasu nadoctowego, reflectometric, 20.0-100 mg/L (peracetic acid), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Segment
product line
Reflectoquant®
specific analyte(s)
peracetic acid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
measuring range
20.0-100 mg/L (peracetic acid)
application(s)
disinfection control
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Kwas nadoctowy jest często stosowanym środkiem dezynfekującym. Paski testowe do kwasu nadoctowego Reflectoquant nadają się do selektywnego oznaczania stężenia kwasu nadoctowego w roztworach wodnych i sprawdzania braku kwasu nadoctowego po procesach płukania, również w przypadkach, w których obecny jest nadtlenek wodoru. Kwas nadoctowy reaguje z pochodną fenolu, tworząc fioletowy barwnik, który jest oznaczany reflektometrycznie na RQflex. Do wstępnego badania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia kwasu nadoctowego i ewentualnego współczynnika rozcieńczenia przed zastosowaniem tej metody ilościowej zalecamy nasze półilościowe paski testowe MQuant do oznaczania kwasu nadoctowego.
Metoda: reflektometryczna z paskami testowymi 20,0 - 100 mg/l Reflectoquant®
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test kwasu nadoctowego
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)