Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 237,00 zł |
Informacje o tej pozycji
237,00 zł
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
peracetic acid
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
5-50 mg/L (peracetic acid)
application(s)
disinfection control
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Kwas nadoctowy jest często stosowanym środkiem dezynfekującym. Paski testowe do kwasu nadoctowego MQuant® mają zastosowanie - nawet w obecności nadtlenku wodoru - do badania braku pozostałości kwasu nadoctowego po cyklach płukania. Kwas nadoctowy reaguje z aminą aromatyczną, tworząc niebieski barwnik. Stężenie kwasu nadoctowego jest mierzone półilościowo poprzez wizualne porównanie strefy reakcji paska testowego z polami skali kolorów. Paski testowe doskonale nadają się do wstępnego testowania próbki w ekonomiczny i szybki sposób w celu oszacowania stężenia kwasu nadoctowego i możliwego współczynnika rozcieńczenia przed zastosowaniem metody ilościowej, takiej jak test Reflectoquant®.
Nadal wykazujemy nasze zaangażowanie w naszą planetę i zrównoważoną przyszłość, badając sposoby ulepszania istniejących produktów w naszym portfolio. Niedawno dokonaliśmy przeglądu bieżącej linii pasków testowych MQuant®, aby zidentyfikować kluczowe możliwości zminimalizowania wpływu na środowisko bez uszczerbku dla wydajności produktu. Ten produkt skorzystał na tym:
- Pasek testowy z redukcją
- Aluminiowa tuba z recyklingu
- Cyfrowa ulotka z instrukcjami
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) peracetic acid | specific analyte(s) peracetic acid | specific analyte(s) peracetic acid | specific analyte(s) peracetic acid |
| compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions |
| greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention | greener alternative product characteristics Waste Prevention |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
54827-17-7
Produkty
Dowiedz się więcej o kontroli dezynfekcji i jak wybrać odpowiedni środek dezynfekujący spośród różnych opcji dostępnych w metodach i oprzyrządowaniu opartym na fotometrii i reflektometrii.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1100840001 | 04022536121246 |