Merck
1.10092
Nitrate Test Strips, colorimetric
individually sealed, 10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test azotanów, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
nitrate
reaction suitability
reaction type: Griess reaction
measuring range
10-500 mg/L (NO3-)
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
seawater
wastewater
detection method
colorimetric
storage temp.
2-8°C
General description
Metoda: kolorymetryczna z paskami testowymi (indywidualnie zamkniętymi) 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃- MQuant®
Test azotanowy może być stosowany do monitorowania wody pitnej, wody procesowej i ścieków, a także wody akwariowej, w której limity mogą zostać szybko przekroczone. Może być również stosowany do oznaczania azotanów w żywności, np. ziemniakach.
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test azotanów
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2