Kluczowe dokumenty
116860
Sigma-Aldrich
Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF
The Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF, also referenced under CAS 53910-25-1, controls the biological activity of Adenosine Deaminase.
Synonim(y):
Adenosine Deaminase Inhibitor, DCF, 2ʹ-Deoxycoformycin, (8R)-3-(2-deoxy-β-D-erythro- pentofuranosyl)-3,6,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, Pentostatin, S. antibioticus
Wybierz wielkość
10 MG
753,00 zł
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 stycznia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
753,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
753,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 stycznia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1CNC=NC2=C1N=CN2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)C3[H]
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
Klucz InChI
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
Opis ogólny
A cell-permeable purine nucleoside compound that acts as a highly potent, tight binding transition state analog inhibitor of adenosine deaminase (ADA; Ki= 2.5 pM against partially purified human erythrocytes, and 0.48 to 9.1 nM against rat liver, rat intestine, rat hepatoma and human B cells). Reported to be an immunomodulator and exert selective toxicity towards lymphocytes.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Inne uwagi
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Robak, T. 2007. Cancer Treat. Rev.33, 710.
Klohs, W.D. and Kraker, A.J., 1992. Pharmacol. Rev.44, 459.
Agarwal, R.P., et al. 1977. Biochem. Pharmacol.26, 359.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3