Przejdź do
SML0508
Pentostatin
≥95% (HPLC), adenosine deaminase inhibitor, powder
Synonim(y):
(8R)-3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-3,4,7,8-tetrahydroimidazo[4,5-d][1,3]diazepin-8-ol, 2′-dCF, DCF, Deoxycoformycin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
481,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
481,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pentostatin, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +70 to +80°, c = 1 in H2O
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3[C@H](O)CN=CNc23
InChI
1S/C11H16N4O4/c16-3-8-6(17)1-9(19-8)15-5-14-10-7(18)2-12-4-13-11(10)15/h4-9,16-18H,1-3H2,(H,12,13)/t6-,7+,8+,9+/m0/s1
InChI key
FPVKHBSQESCIEP-JQCXWYLXSA-N
Gene Information
human ... ADA(100)
Application
Pentostatin has been used in in vivo anti-tumor studies. It has also been used along with cyclophosphamide as a selective B-cell immune suppression regimen to explore solid tumor therapy by selectively targeting stromal endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
Pentostatin is a ring-expanded nucleoside (REN) that potently inhibits adenosine deaminase, which leads to lymphocyte toxicity. Pentostatin is used as anticancer agent to treat leukemia (hairy cell leukemia and chronic lymphocytic leukemia) and is investigated as an agent to treat graft-versus-host disease (GVHD).
Pentostatin is an immunosuppressant; adenosine deaminase inhibitor; ring-expanded nucleoside (REN).
Pentostatin/2′-deoxycoformycin is used to treat patients with Waldenström′s macroglobulinemia.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Air sensitve; hygroscopic.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1296SML0293D6571
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentostatin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)