Kluczowe dokumenty
1.11116
Supelco
pH Test
Phenol red solution MColortest®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
Poziom jakości
pH
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
gęstość
0.99 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Application test: conforms
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1