Przejdź do
1.07225
Monohydrat 1,10-fenantroliny
GR ACS
Synonim(y):
Monohydrat o-fenantroliny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
437,00 zł
100 g
Przewidywany termin wysyłki01 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3450,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.21 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
200-629-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
solid
437,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
93-94 °C
solubility
3.3 g/L
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI key
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczanie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone dla substancji bezwodnej): ≥ 99,5 %
Tożsamość (spektrum IR): odpowiada
Przydatność jako wskaźnik redoks: odpowiada
Przydatność do oznaczania żelaza: odpowiada
Temperatura topnienia (substancja bezwodna): 117 - 120 °C
Substancje nierozpuszczalne w etanolu: odpowiada
Woda (wg Karla Fischera): 8.5 - 11.0 %
Other Notes
Zastępuje: PX0460-5; PX0460
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)