Kluczowe dokumenty
1.10676
Millipore
Bulion tryptozowy
for the enrichment and cultivation of fastidious pathogenic microorganisms
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
Poziom jakości
Formularz
medium granules (dehydrated (DCM))
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.1-7.5 (25 °C, 26 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
26 g/L
Zastosowanie
clinical
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Listeria spp.
Pneumococcus spp.
Streptococcus spp.
Opis ogólny
do wzbogacania i hodowli szybko rozprzestrzeniających się mikroorganizmów chorobotwórczych
Komentarz do analizy
Wygląd (przejrzystość)wyraźnyWygląd (kolor)żółtawo-brązowyWartość pH (25 °C)7.1 - 7.5Wzrost (Streptococcus pyogenes ATCC 12344)dobry do bardzo dobregoWzrost (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301)dobry do bardzo dobregoWzrost (Pasteurella multocida ATCC 43137)od dobrego do dobregoWzrost (Listeria monocytogenes ATCC 19118)dobry do bardzo dobregoWzrost (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126))dobry do bardzo dobregoWzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013))dobry do bardzo dobregoWzrost (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034))dobry do bardzo dobregoInkubacja: 24 godziny; 35 °C; warunki tlenowe.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3