Przejdź do
1.07222
Peracetic acid
about 38-40%
Synonim(y):
Kwas etanoperoksydowy, Kwas nadtlenooctowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
Concentration:
37.5-40.5% (peracetic acid)
Form:
liquid
699,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas nadoctowy około 38-40%,
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
225 °C
potency
263 mg/kg LD50, oral (Rat)
concentration
37.5-40.5% (peracetic acid)
pH
1 (20 °C in H2O)
mp
-37 °C
transition temp
flash point 62 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Rozwój radiosyntezy 123I-NKJ64 o wysokiej specyficzności...: Badanie przeprowadzone przez Tavares et al. (2011) przedstawia rozwój i optymalizację radiosyntezy 123I-NKJ64 o wysokiej specyficzności, związku stosowanego w medycynie nuklearnej. Proces syntezy obejmował użycie 38% kwasu nadoctowego jako kluczowego odczynnika w celu osiągnięcia pożądanej inkorporacji radioizotopu i czystości. Badania te podkreślają znaczenie kwasu nadoctowego w produkcji radiofarmaceutyków, wykazując jego rolę w zwiększaniu wydajności i skuteczności procedur radiosyntezy (Tavares et al., 2011).
Analysis Note
Test (kwas nadoctowy)37.5 - 40.5 %Tożsamość (spektrum IR)przeszedł testNie może być stosowany jako produkt biobójczy.
Data ważności: patrz etykieta produktu
Disclaimer
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania jako środek biobójczy zgodnie z globalnymi przepisami dotyczącymi środków biobójczych, w tym między innymi federalną ustawą o środkach owadobójczych, grzybo- i gryzoniobójczych amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska, europejskimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, kanadyjską agencją regulacyjną ds. zarządzania szkodnikami, tureckimi przepisami dotyczącymi produktów biobójczych, koreańską ustawą o zarządzaniu bezpieczeństwem konsumenckich produktów chemicznych i środków biobójczych (K-BPR) i innymi.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.003371.003351.00338
concentration
37.5-40.5% (peracetic acid)
concentration
38-40% Hf
concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
concentration
40.0-42.0% Hf
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pH
1 (20 °C in H2O)
pH
2 (20 °C in H2O)
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
pH
(20 °C, strongly acid)
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
flash_point_f
143.6 °F
flash_point_c
62 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Self-react. D - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?