Kluczowe dokumenty
1.09754
Supelco
Methyl margarate
reference substance for gas chromatography
Synonim(y):
Methyl margarate, Methyl heptadecanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H36O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
217-055-3
Poziom jakości
Formularz
solid
bp
184 °C/13.3 hPa
mp
28-30 °C
temp. przejścia
flash point >110 °C
gęstość
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
Klucz InChI
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110.0 °C - closed cup