Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 514,00 zł |
Informacje o tej pozycji
514,00 zł
Quality Segment
concentration
80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
5 mm × 8 in.
suitability
suitable for NMR (reference standard)
format
single component solution
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for NMR (reference standard), 80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. | description spectrophotometric grade, ≥99% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description anhydrous, ZerO2®, 99.8% |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format - | format neat | format - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| concentration 80% in DMSO-d6 (99.9 atom % D) | concentration - | concentration - | concentration - |
| NMR tube size 5 mm × 8 in. | NMR tube size - | NMR tube size - | NMR tube size - |
| suitability suitable for NMR (reference standard) | suitability - | suitability - | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylene glycol solution
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?