Przejdź do
861065
Azure II
powder
Synonim(y):
3-Chloro-6-hydroxy-2-Pyridinecarboxylic acid, Azur II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H18N3S · C15H16N3S ·2 Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
625.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Colour Index Number:
52010/52015
586,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
mixture of Azure B and Methylene Blue in equal amounts.
Quality Segment
form
powder
solubility
water: soluble
λmax
657 nm
ε (extinction coefficient)
≥1500 at 652-658 nm in water at 0.003 g/L, ≥400 at 243-249 nm in water at 0.003 g/L, ≥800 at 288-294 nm in water at 0.003 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Cl-].CNc1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](\C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C=C6Sc5c4)=[N+](\C)C
InChI
1S/C16H18N3S.C15H15N3S.2ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12;;/h5-10H,1-4H3;4-9H,1-3H3;2*1H/q+1;;;/p-1
InChI key
YOWZJZJLXUQHGF-UHFFFAOYSA-M
Application
Azure II has been used in the Richardson′s stock solution for the staining of lysosomal glycogen. It has also been used in the periodic acid schiff staining procedure for the staining of glycogen, nuclei and cytoplasm.
Biochem/physiol Actions
Azure II complex is used for the staining of nuclei, goblet cells, striated muscle, endothelial cells, smooth muscle, cytoplasm, lipid droplets, red blood cells, glycogen, collagen, cartilage, mucus granules, elastin and leukocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200212A2918861049
description
powder
description
powder or crystals
description
certified by the BSC, Dye content ≥70 %
description
certified by the BSC, Dye content 70 %
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
description
mixture of Azure B and Methylene Blue in equal amounts.
description
-
description
-
description
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)