1.07709
Selenite cystine enrichment broth
Synonim(y):
Selenite-cystine broth
About This Item
Polecane produkty
Postać
medium granules
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.2 (37 °C, 23 g/L in H2O)
rozpuszczalność
23 g/L
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Opis ogólny
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Appearance (colour):yellowish
pH-value (25 °C):6.8 - 7.2
Inoculum on reference medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):10 - 100
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):≥ 1E+04
Growth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):+
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):inhibited
Enrichment from a mixed inoculum after 24 hours (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):+
Enrichment from a mixed inoculum after 24 hours (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):-
Incubation: 24 h at 35 °C; Detection of Salmonellae from the mixed culture with XLD agar
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2