Kluczowe dokumenty
1.07518
Sigma-Aldrich
Pyronine G (C.I. 45005)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
(C.I. 45005) dla mikroskopii Certistain®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116130
Numer indeksu EC:
202-147-8
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
crystals
skład
Dye, ≥75% spectrophotometric assay
mp
250-260 °C
εmax
2340-3160 at 546-551 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C17H19N2O.ClH/c1-18(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(19(3)4)11-17(13)20-16(12)10-14;/h5-11H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Pyronine G (C.I. 45005) to suchy barwnik Certistain do barwienia DNA i RNA w barwieniu zielenią metylową i pyroniną G w skrawkach histologicznych. Jest również opisany jako barwnik do barwienia RNA i DNA.
Jako barwnik CERTISTAIN jest chemicznie certyfikowany zgodnie z najwyższymi standardami i ścisłymi specyfikacjami. Jako produkt IVD i zarejestrowany w CE, może być bezproblemowo stosowany w diagnostyce i akredytacji laboratoriów.
Komentarz do analizy
Zawartość barwnika (spektrofotometrycznie): ≥ 75%
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λ max (etanol 50%): 546 - 551 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,003 g/l; etanol 50 %): 2340 - 3160
Test TLC: pozytywny wynik testu
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 10 %
Przydatność do mikroskopii: pozytywny wynik testu
Informacje prawne
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shigeo Ohba et al.
Cell reports, 31(2), 107518-107518 (2020-04-16)
The metabolic enzyme phosphoglycerate mutase 1 (PGAM1) is overexpressed in several types of cancer, suggesting an additional function beyond its established role in the glycolytic pathway. We here report that PGAM1 is overexpressed in gliomas where it increases the efficiency