Przejdź do
67060
Methyl Green
zinc chloride salt, suitable for microscopy
Synonim(y):
Ethyl Green
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.24
EC Number:
230-415-4
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
42590
Beilstein/REAXYS Number:
3914106
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
pH
0.2-1.8, yellow to blue
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥900 at 624-634 nm in water
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
InChI key
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Application
Methyl green has been used in the histological staining of ovaries. It has also been used as a counterstain in various cells.
Biochem/physiol Actions
Marker dye for DNA in acid and neutral media.
Methyl green is mainly used as a DNA stain in histochemistry. At low concentrations it binds selectively to AT-rich regions of native DNA. However, at high concentrations it is present at all available DNA sites. [1]
Analysis Note
Material may be a mixture of monobromo-monochloro and dichloro ZnCl2 salts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B40147055095290
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
suitable for microscopy, suitable for suitability for complexometry
suitability
suitable for microscopy
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
methanol: 0.01 g/10 mL
solubility
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Green
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)