Dokumenty
1.06304
Supelco
Spectromelt® B 10
di-Sodium tetraborate
Synonim(y):
Borax
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B4Na2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
215-540-4
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for X-ray fluorescence analysis
Poziom jakości
ciśnienie pary
7.3 hPa ( 1200 °C)
Próba
≥99.0% (acidimetric)
Postać
powder
siła działania
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
rozpuszczalność
water: soluble 49.74 g/L at 20 °C (68 °F, Regulation (EC) No. 440/2008)
gęstość
2.37 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
700 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
ślady kationów
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10 ppm
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
Klucz InChI
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 50 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 20 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 100 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Silver): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Ba (Barium): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 5 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chromium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 10 ppm
Ga (Gallium): ≤ 5 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Mn (Manganese): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 5 ppm
Pb (Lead): ≤ 5 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5 ppm
Zn (Zinc): ≤ 5 ppm
Loss on ignition (800 °C): ≤ 1.0 %
Bulk density: about 70
Informacje prawne
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1