Kluczowe dokumenty
1.05827
Supelco
Węglan wodorotlenku magnezu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Węglan magnezu podstawowy
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
235-192-7
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Formularz
solid
stężenie
≥24% (Mg, complexometric)
zanieczyszczenia
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.5% Substances soluble in water
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
rozpuszczalność
water: insoluble at 20 °C
gęstość
2.16 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ba + Sr (as Ba): ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
Klucz InChI
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kompleksometryczne, Mg): ≥ 24,0 %
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,5 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0.005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.001 %
Bar i stront (jako Ba): ≤ 0,001 %
Ca (wapń): ≤ 0,01 %
Cu (miedź): ≤ 0,0005 %
Fe (żelazo): ≤ 0.001 %
K (Potas): ≤ 0,001 %
Na (Sód): ≤ 0,2 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1