Przejdź do
1.05815
Magnez
powder particle size about 0.06-0.3mm
Synonim(y):
Magnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
799,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98.5% (complexometric)
Form:
solid
799,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Metal can
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.00013 hPa ( 325 °C)
Quality Level
assay
≥98.5% (complexometric)
form
solid
autoignition temp.
>450 °C
impurities
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
density
1.74 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Fe: ≤500 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (kompleksometryczny): ≥ 98,5%
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,05%
Fe (żelazo): ≤ 500 ppm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF04833738GF27085305GF04216687
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
GF04833738
Magnesium
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 500 g, purity 99.8+%
GF27085305
Magnesium
Magnesium powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.8+%
GF04216687
Magnesium
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.5% (complexometric)
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
assay
≥99.8%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
impurities
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
impurities
-
impurities
-
impurities
-
cation traces
Fe: ≤500 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
mp
651 °C
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnez
pictograms
Flame
signalword
Danger
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105815100004022536068275