Przejdź do
1.05812
Folia magnezowa
Synonim(y):
Magnesium foil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 roll
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
EC Index Number:
231-104-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38110201
Assay:
≥99.0% (complexometric)
Form:
solid
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Fiber carton
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (complexometric)
Quality Segment
form
solid
impurities
≤0.05% Substances insoluble in hydrochloric acid
bp
1107 °C/1013.25 hPa
mp
651 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Cu: ≤0.005%, Fe: ≤0.05%, Pb: ≤0.01%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Bateria wilgoci utworzona przez bezpośredni kontakt magnezu zespienioną polianiliną...: Badanie to bada tworzenie baterii wilgoci poprzez bezpośredni kontakt folii magnezowej ze spienioną polianiliną, pokazując jej potencjał w zastosowaniach związanych z magazynowaniem energii (Xie et al., 2016).
  • Wysokowydajna anoda magnezowa w papierowej baterii mikroprzepływowej, zasilająca test fluorescencji na chipie..: Badania wykazały wysoką wydajność anody magnezowej w papierowej baterii mikroprzepływowej, podkreślając jej zastosowanie w zasilaniu testów fluorescencji na chipie (Koo et al., 2014).
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react. 2
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can I use this as anode for Magnesium ion batteries?
    1 answer
    1. This magnesium foil has not been use-tested in any specific type of application. But if the very narrow dimensions (see Question above) are consistent with what you need for the batteries you are building, it might work just fine.
      Helpful?
  2. May I get the thickness and size of this magnesium film?
    1 answer
    1. This product is 0.10 - 0.3 mm in thickness and 3 mm wide. The length of the roll depends on the thickness, the weight is always 25 g. The length will range from 17 - 22 meters.