Przejdź do zawartości
23989
Economy Water Vapor Trap Refill
pkg of ~475 cc
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of ~475 cc
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Blend of Molecular Sieve 13X and Molecular Sieve 4A with indicating capability.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)