Dokumenty
1.05694
Supelco
Lithium sulfate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Lithium sulfate monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Li2O4S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.94 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
233-820-4
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
Postać
solid
siła działania
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.01% Insoluble matter
strata
13.0-15.0% loss on drying, 150 °C
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C
rozpuszczalność
340 g/L
gęstość
2.05 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
940 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Klucz InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Assay (alkalimetric, after drying): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on drying (150 °C): 13.0 - 15.0 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1