Merck
920339
Sigma-Aldrich
Lithium sulfate
greener alternative
anhydrous, 99.5% trace metals basis
Synonim(y):
Siarczan dilitu, Siarczan litu, ″Kwas siarkowy, sól dilitowa″
Wybierz wielkość
100 G
267,00 zł
500 G
700,00 zł
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
267,00 zł
500 G
700,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Li2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
267,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
Próba
99.5% trace metals basis
Formularz
crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
845 °C (lit.)
gęstość
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji
Siarczan litu to bezwodna sól litu o doskonałych właściwościach wodnych. Jest wykorzystywany jako źródło jonów litu w bateriach litowo-jonowych, które są szeroko stosowane w przenośnych urządzeniach elektronicznych i pojazdach elektrycznych ze względu na ich wysoką gęstość energii i długi cykl życia. W ogniwach paliwowych siarczan litu może być stosowany jako materiał elektrolitowy ze względu na jego przewodność jonową, która jest niezbędna do wydajnego działania ogniwa paliwowego.
Zastosowanie
Siarczan litu może być
  • Stosowany jako dodatek do akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Dodatek siarczanu litu poprawia żywotność i wydajność akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które są wykorzystywane w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej i magazynowania energii.
  • Stosowany w produkcji cienkowarstwowych ogniw słonecznych. Może być stosowany jako domieszka poprawiająca wydajność cienkowarstwowych ogniw słonecznych z siarczku kadmu (CdS) poprzez poprawę ich właściwości elektrycznych.
  • Stosowany w produkcji akumulatorów litowo-jonowych. Jest prekursorem w syntezie materiałów katodowych z fosforanu litowo-żelazowego (LiFePO4), które są szeroko stosowane w akumulatorach litowo-jonowych ze względu na ich wysoką gęstość energii, długą żywotność i zwiększone bezpieczeństwo.
  • Stosowany jako elektrolit w elektrochemicznej charakterystyce zsyntetyzowanego a-MnO2 do zastosowań w superkondensatorach.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ultrathin all-solid-state supercapacitor devices based on chitosan activated carbon electrodes and polymer electrolytes.
Genovese M, et al.
Electrochimica Acta, 273, 392-401 (2018)
Electrochemical Performance of MnO2 Nanorods in Neutral Aqueous Electrolytes as a Cathode for Asymmetric Supercapacitors.
Qu Q, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(31), 14020-14027 null
Jia-Yan Luo et al.
Nature chemistry, 2(9), 760-765 (2010-08-24)
Aqueous lithium-ion batteries may solve the safety problem associated with lithium-ion batteries that use highly toxic and flammable organic solvents, and the poor cycling life associated with commercialized aqueous rechargeable batteries such as lead-acid and nickel-metal hydride systems. But all
Questions
  1. what is the avg. size of the particles?
    1 answer
    1. The physical form of this product may range from powder to crystals. The average particle size is not determined.