1.05677
Lithium chloride monohydrate
99.95 Suprapur®
Synonim(y):
Lithium chloride monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
Próba
99.95%
Formularz
solid
siła działania
526 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
614 °C (anhydrous substance)
gęstość nasypowa
600 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.010 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.50 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium): ≤ 10.0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.010 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5.0 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.050 ppm
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1