Kluczowe dokumenty
1.05567
Supelco
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60/Kieselguhr F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Wybierz wielkość
25 UNITS
783,00 zł
783,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 UNITS
783,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
783,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 sheets
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
arkusz dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Wstępnie powlekane płytki Kieselguhr lub mieszane płytki Silica gel/Kieselguhr mają obecnie niewielkie znaczenie. Warstwy Kieselguhr są używane podobnie jak warstwy celulozowe do rozdzielania TLC substancji polarnych i umiarkowanie polarnych. Z drugiej strony, poliamid jest używany do rozdzielania flawonoidów i innych substancji fenolowych.
Powiązanie
Zastępuje: 5567-7; 5567
Komentarz do analizy
Grubość warstwy: 170 - 220 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
A) test koloru
Wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
20 - 30
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 50 - 60
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 60 - 70
Typowa wartość określona na kondycjonowanym arkuszu
Eluent: toluen (45% rel. wilgotność)
B) Ester PHB
- phb-metyloester, phb-ester-test: 20 - 30
- phb-etyloester, phb-ester-test: 30 - 40
- phb-propylester, phb-ester-test: 40 - 50
Typowa wartość określona na arkuszu
Eluent: Pentan/kwas octowy lodowaty (88/12 v/v)