Kluczowe dokumenty
1.04867
Supelco
Wodorojodan potasu
for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Dwuwodan potasu
About This Item
Wzór liniowy:
KH(IO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
236-650-9
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.8% (iodometric)
Formularz
solid
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
13 g/L
gęstość nasypowa
1750 kg/m3
ślady anionów
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.02%
ślady kationów
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Test (jodometryczny): ≥ 99,8 %
Chlorki, chlorany, bromki, bromiany (jako Cl): ≤ 0,02 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame over circleCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3