Kluczowe dokumenty
1.04765
Supelco
I Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic, cationic
Synonim(y):
polymeric adsorbent
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Ion exchanger I, (strongly acidic cation exchanger, H⁺-form) GR for analysis Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
Formularz
resin
metody
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matryca
PS-DVB
grupa aktywna macierzy
SCX
wielkość cząstki
300-1100 μm
gęstość nasypowa
850 kg/m3
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
no temp limit
Komentarz do analizy
Appearance: yellow brown, transparent spherules
Exchange capacity: ≥ 1.7 mol/l
Exchange capacity (calculated on dried substance): 4.5 - 5
Water (according to Karl Fischer): 50 - 60
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3